Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Class II Biological Safety Cabinet
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Description
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Le cappe a sicurezza biologica di Classe II Herasafe 2025 offrono prestazioni affidabili con una precisione superiore per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono garanzie di sicurezza per il campione, il personale e l'ambiente. Una struttura robusta e un eccellente design ergonomico si combinano con le caratteristiche di sicurezza autonome ed un'interfaccia di semplice comprensione che fornisce sempre una chiara indicazione dello stato.
- La tecnologia SmartFlow Plus bilancia automaticamente le prestazioni dei due motoventilatori DC in modo da mantenere sempre la velocità dei flussi appropriata compensando le condizioni di carico dei filtri protettivi HEPA.
- L'esclusivo sistema DAVe Plus (Digital Airflow Verification) convalida la protezione monitorando le velocità del flusso d'aria con sensori di pressione indipendenti che rilevano e avvisano qualsiasi cambiamento attraverso i plenum di scarico e ricircolo
- Visualizzazione grafica semplice da usare e facilmente comprensibile.
- Il sistema Smart Clean Plus offre un design della finestra con cerniera frontale completamente apribile, consente una facile pulizia e disinfezione con pieno accesso allo spazio interno dell'armadio; L'apertura completa consente inoltre l'accesso alla cappa di sicurezza biologica per una pulizia accurata e visibile potendo raggiungere tutte le superfiici della cappa, inclusa la parete posteriore.
- Apertura del vetro a 200 mm motorizzata per una migliore utilizzabilità, efficienza e comprensiva di batteria tampone di serie che consente la chiusura in caso di interruzione di corrente.
- Le pareti / finestre laterali in vetro forniscono uno spazio di lavoro più luminoso.
- La visibilità all'interno dello spazio di lavoro è migliorata con l'uso di un'illuminazione a LED ed efficiente sia dal punto di vista energetico, sia riducendo il potenziale di affaticamento spesso riscontrato con l'uso di illuminazione fluorescente standard.
- Spazio di lavoro interno più ampio in acciaio inossidabile 304 non corrosivo; la finitura spazzolata e levigata offre la massima resistenza ai graffi e ha proprietà antiriflesso.
- 2 prese elettriche interne montate di serie sulla parete posteriore, controllabili dal pannello frontale.
- Poggia braccia in acciaio inox forniti di serie (sono disponibili braccioli ergonomici con inserto in gel opzionale).
- Piani di lavoro personalizzabili
- EN12469 certificato da ente TÜV
- Made in Germany
- 230 V, 50/60 Hz
Specifications
Specifications
| Descrizione | No options |
| Certificazione/Conformità | EN 12469 Certified by TÜV |
| Materiale camera | Stainless Steel (304) |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 1500 mm |
| Product Type | Biosafety Cabinet |
| Modello | Herasafe 2025 |
| Livello di rumorosità | 57 dBA |
| Prese | 2 Interior |
| Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 63.0 in. |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.