Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Class II Biological Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17128075 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
1000 mm
1600 mm
1900 mm
Descrizione:
No options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17128075
Marca: Thermo Scientific™ 51033314
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Le cappe di sicurezza biologica Thermo Scientific ™ Herasafe 2025 sono dotate di tecnologie avanzate per la massima sicurezza e protezione. Protezione dei campioni in laboratori di ricerca, laboratori di controllo della qualità farmaceutica, farmacie e cliniche.
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Le cappe a sicurezza biologica di Classe II  Herasafe 2025  offrono prestazioni affidabili con una precisione superiore per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono garanzie di sicurezza per il campione, il personale e l'ambiente. Una struttura robusta e un eccellente design ergonomico si combinano con le caratteristiche di sicurezza autonome ed un'interfaccia di semplice comprensione che fornisce sempre una chiara indicazione dello stato.
  • La tecnologia SmartFlow Plus bilancia automaticamente le prestazioni dei due motoventilatori DC in modo da mantenere sempre la velocità dei flussi appropriata compensando le condizioni di carico dei filtri protettivi HEPA.
  • L'esclusivo sistema DAVe Plus (Digital Airflow Verification) convalida la protezione monitorando le velocità del flusso d'aria con sensori di pressione indipendenti che rilevano e avvisano  qualsiasi cambiamento attraverso i plenum di scarico e ricircolo
  • Visualizzazione grafica semplice da usare e facilmente comprensibile.
  • Il sistema Smart Clean Plus offre un design della finestra con cerniera frontale completamente apribile, consente una facile pulizia e disinfezione con pieno accesso allo spazio interno dell'armadio; L'apertura completa consente inoltre l'accesso alla cappa di sicurezza biologica per una pulizia accurata e visibile potendo raggiungere tutte le superfiici della cappa, inclusa la parete posteriore.
  • Apertura del vetro a 200 mm motorizzata per una migliore utilizzabilità, efficienza e comprensiva di batteria tampone di serie che consente la chiusura in caso di interruzione di corrente.
  • Le pareti / finestre laterali in vetro forniscono uno spazio di lavoro più luminoso.
  • La visibilità all'interno dello spazio di lavoro è migliorata con l'uso di un'illuminazione a LED  ed efficiente sia dal  punto di vista energetico, sia riducendo il potenziale di affaticamento spesso riscontrato con l'uso di illuminazione fluorescente standard.
  • Spazio di lavoro interno più ampio in acciaio inossidabile 304 non corrosivo; la finitura spazzolata e levigata offre la massima resistenza ai graffi e ha proprietà antiriflesso.
  • 2 prese elettriche interne montate di serie sulla parete posteriore, controllabili dal pannello frontale.
  • Poggia braccia in acciaio inox forniti di serie (sono disponibili braccioli ergonomici con inserto in gel opzionale).
  • Piani di lavoro personalizzabili
  • EN12469 certificato da ente TÜV
  • Made in Germany
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione No options
Certificazione/Conformità EN 12469 Certified by TÜV
Materiale camera Stainless Steel (304)
Larghezza (sistema metrico) interno 1800 mm
Product Type Biosafety Cabinet
Modello Herasafe 2025
Livello di rumorosità 57 dBA
Prese 2 Interior
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 74.8 in.
Volume (sistema metrico) di scarico 580 m3/hr.
Display 7 Segment Display with One Touch Master Button
Efficienza filtro 1.0000
Tipo di filtro H14 HEPA
Da utilizzare con (applicazione) General Laboratory Use
Green Features Energy efficient
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1900 mm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) 80 W/h (Stand-by Mode)
Lighting LED
Porte 2 on Each Side
Apertura del telaio scorrevole (sistema imperiale) 8 in.
Warranty 2 Years
Dimensioni esterne (L x P x A) 800 x 1000 x 1536 mm
Larghezza (sistema imperiale) interno 70.9 in.
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema imperiale) esterno 60.5 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 30.7 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 1536 mm
Altezza (sistema metrico) interno 780 mm
Profondità (sistema imperiale) esterno 31.5 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 800 mm
Depth (Metric) Interior 465 mm
Peso netto (sistema imperiale) 617 lb.
Peso netto (sistema metrico) 280 kg
Peso di spedizione (sistema metrico) 315 kg
Requisiti elettrici 230 V
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 251 W/h (in normal operation)