Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz
Codice prodotto. 10704842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
61 L
62 l
97 L
97 l
99 L
168 L
170 L
396 L
731 L
Tipo:
Convezione meccanica
Gravity Convection
Mechanical Convection Oven
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio rivestito
Coated Steel
Tipo di spina:
Country-specific
Specifico per paese
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10704842
Marca: Thermo Scientific™ 51028709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Heratherm Advanced Protocol Ovens provide a choice of gravity or mechanical convection. Gravity convection units are designed to protect delicate samples while offering temperature uniformity of ±2.9°C or better, and temperature stability of at least ±0.3°C at 150°C. Mechanical convection models provide temperature uniformity of ±3.0°C or better, and temperature stability of at least ±0.2°C at 150°C.
  • Broad temperature range—up to 330°C
  • Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
  • High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Features electronically controlled fan speed and damper position
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Descrizione 51028709
Capacità (sistema metrico) 61 L
Temperatura (sistema metrico) 330°C
Tipo Gravity Convection
Materiale Acciaio inox
N. di ripiani 2 supplied/13 max.
Tipo di spina Country-specific
Stabilità termica ±2.5°C
Dimensioni interne (L x P x A) 15.3 x 12.9 x 18.9 in. (38.9 x 32.8 x 48 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 20.9 x 28.3 in. (56.5 x 53 x 72 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 12.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 53 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 32.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 28.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 18.9 in.
Altezza (sistema metrico) 72 cm
Altezza (sistema metrico) interno 48 cm
Depth (English) Interior 15.3 in.
Depth (Metric) Interior 38.9 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1800 w
Amperaggio 7.9 A
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.