Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens - 230VAC 50/60Hz
Codice prodotto. p-4530053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 L
Tipo:
Gravity Convection
Mechanical Convection Oven
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10659650
Marca: Thermo Scientific™ 51028139
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Carry out daily laboratory work with Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens, featuring temperature uniformity, easy settings and low energy consumption.
Carry out daily laboratory work with Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens, featuring temperature uniformity, easy settings and low energy consumption. Designed for low energy consumption with unique door design and highly efficient, insulation-reducing heat emission. Additional features include a built in timer, easy-to-view display and an alarm system to protect samples.
Heratherm General Protocol Ovens provide a choice of gravity convection for gentle drying and heating, or mechanical convection for faster drying and heating, and superior temperature uniformity. Gravity convection units are designed to protect delicate samples while offering temperature uniformity of ±4.4°C or better, and temperature stability of ±0.4°C at 150°C. Mechanical convection models provide temperature uniformity of ±2.8°C or better, and temperature stability of at least ±0.3°C at 150°C.
  • Five sizes (60, 100 or 180, 400 or 750L)
  • Operating temperatures from 50° to 250°C
  • Automatic over-temperature alarm system to protect samples
  • Low overall energy consumption
  • Built in timer
  • Excellent footprint/volume ratio
  • Corrosion-resistant stainless-steel chambers with rounded corners for easy cleaning
  • Large, easy to read vacuum fluorescent display
  • Easy to use, microprocessor-controlled touch button operation
  • Easy to access—doors can be opened to over 180°C
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Capacità (sistema metrico) 65 l
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 250°C
Tipo Gravity Convection
N. di ripiani 2 forniti/13 max.
Stabilità termica ±0.4 °C
Temporizzatore ON/OFF
Dimensioni interne (L x P x A) 16.3 x 12.9 x 18.9 pollici (41.5 x 32.8 x 48 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 20.9 x 28.3 pollici (56.5 x 53 x 72 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 12.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 53 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 32.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 28.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 18.9 in.
Altezza (sistema metrico) 72 cm
Altezza (sistema metrico) interno 48 cm
Depth (English) Interior 16.3 in.
Depth (Metric) Interior 41.5 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1800 w
Amperaggio 7.9 A
Frequenza 50/60 Hz