Learn More
Tocris Bioscience™ Herbimycin A
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001388
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Codice prodotto. 30001388
Marca: Tocris Bioscience™ 1629/100U
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Src family kinase inhibitor. Also Hsp90 inhibitor
Herbimycin A is an ansamycin antibiotic that acts as a Src family kinase inhibitor. Binds to the SH domain and inhibits the activity of p60v-src and p210BCR-ABL. Exhibits antiangiogenic activity in endothelial cells in vitro. Also inhibits Hsp90 and impairs recovery from heat shock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Herbimycin A
Tipo Herbimycin A
CAS 70563-58-5
Quantità 100 μg
Formula molecolare C30H42N2O9
Sinonimo (15R)-17-demethoxy-15-methoxy-11-O-methyl-geldanamycin
InChI Key MCAHMSDENAOJFZ-HYKLGOSOSA-N
SMILES CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C=C(C1OC)C2=O)C)OC)OC(=O)N)C)C)OC)OC
IUPAC Name [(2S,3R,6S,7R,8E,10R,12E,14E)-2,5,6,11-tetramethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
Molecular Weight (g/mol) 574.671
PubChem CID 133268477
Peso formulazione 574.67
Percent Purity 95%