missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSV1/1934, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
331.00€
Specifica
| Antigene | Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) |
|---|---|
| Clone | HSV1/1934 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18379902
|
Novus Biologicals
NBP3-07632-20UG |
20 μg |
331.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purified |
| HSV1/1934 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto