Learn More
HES5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | HES5 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.25 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852035
|
Proteintech
22666-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842035
|
Proteintech
22666-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Hairy and Enhancer-of-split homologues 5 (HES5) isa helix-loop-helix transcriptional factor that negatively regulates cell differentiation during embryogenesis. It contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. HES5 is reported to be a down stream effector of the Notch Signaling Pathway and is expressed in advanced ovarian serous adenocarcinomas as well as in cervical squamous carcinoma. Reports also suggest that HES5 is abundantly expressed in osteoarthritis along with Notch1 and Jagged1.Specifica
| HES5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P70120, Q03062, Q5TA89 | |
| 15208, 388585, 79225 | |
| HES5 Fusion Protein Ag18270 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HES5 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| bHLHb38, Hairy and enhancer of split 5, HES5, Transcription factor HES 5 | |
| HES5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |