Learn More
Labconco Hex Rotor - CentriVap Pro
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
Descrizione
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Rotor |
| Sistema rotore | CentriVap Pro |
| Dimensioni (L x P x A) | 26.42 x 22.86 x 6.6 cm (10.4 x 9 x 2.6 in.) |