Learn More
Labconco Hex Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200132243 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
Codice prodotto. 30533446
Marca: Labconco 7555600
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stackable design
  • Stainless steel material\
  • Optional PTFE coated
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Dimensioni (L x P x A) 26.42 x 22.86 x 6.6 cm (10.4 x 9 x 2.6 in.)