Learn More
Hexacosanoic acid, 98%
Codice prodotto. p-141614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 10740751
Marca: Thermo Scientific Acros 258211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-46-7
Formula molecolare C26H52O2
Molecular Weight (g/mol) 396.7
Numero MDL MFCD00002811
InChI Key XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC Name hexacosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexacosanoic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 87.0°C to 89.0°C
Colore White
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)24COOH
Indice di rifrazione 1.4301
Quantità 100 mg
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Peso formulazione 396.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Fluffy Crystalline Powder