Learn More
Fisherbrand™ Hexagonal Antistatic Weighing Boats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Lunghezza (sistema metrico):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Larghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Flexible boats can be bent at points to form pour spouts.
- Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- Antistatic version only.
- 1 color, 4 sizes.
- Pack of 500.
- All are FDA/food-grade compliant.
- Disposable.
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Hexagonal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Antistatic Weighing Boat |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microwave Moisture Analyzer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Vedi altri risultati |