Learn More
Fisherbrand™ Hexagonal Antistatic Weighing Boats
Codice prodotto. p-7114437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Lunghezza (sistema metrico):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Larghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15778187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Fisherbrand™ Hexagonal Antistatic Weighing Boats are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
  • Flexible boats can be bent at points to form pour spouts.
  • Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Antistatic version only.
  • 1 color, 4 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Specifica
Forma del fondo Flat
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Hexagonal
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Boat
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microwave Moisture Analyzer
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Altezza (sistema metrico) 9 mm