Learn More
Hexamethyldisilane, 98+%
Codice prodotto. p-7021001
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11464534
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13155.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol, ether and acetone.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1450-14-2
Formula molecolare C6H18Si2
Molecular Weight (g/mol) 146.38
Numero MDL MFCD00008258
InChI Key NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 112°C to 113°C
Materiale o nome chimico Hexamethyldisilane
Punto di fusione 12°C to 13°C
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1633463
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Peso formulazione 146.38
Percent Purity ≥98%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.