Learn More
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10428600 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
25L
500mL
Codice prodotto. 10428600
Marca: Fisher Chemical H/0450/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL 2982
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC Name hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifica
Punto di fusione -52°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 156°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 102.18g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.