Learn More
Hexane, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10664631 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Dimensione della confezione:
1L
5L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10664631
Marca: JT Baker 8044.1000
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High quality grade chemical for laboratory and specialized industrial use.
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.657 g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.2 - 7.4 Vol %
Punto d'infiammabilità −26°C
Punto di combustione 240°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Numero UN 1208
Viscosità 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Beilstein 1730733
Informazioni di solubilità 0.1g/L in water
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.