Learn More
Riedel-de Haën Hexane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15905510
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
200 L
Dimensione della confezione:
18L
200L
45L
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15905510
Marca: Riedel-de Haën 348597L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Hexane CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥97.0% (GC).
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-Hexane
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
pH Not applicable
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 7.4 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 160 hPa (20°C)
Numero UN UN1208
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Concentrazione 100.00%
Percent Purity ≥97.00%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.