Learn More
Hexane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15622850
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15622850
Marca: Honeywell-Chromasolv 2705042.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥95%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
Punto di fusione -95°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
Absorbance max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 66°C to 69°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −26°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Peso formulazione 86.18
Percent Purity >95%
Grado HPLC