Learn More
Hexane, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell™
Codice prodotto. 15656120
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15656120
Marca: Honeywell-Chromasolv 6505521L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥95%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
CAS 110-54-3
Densità 0.659g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.077
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Punto di combustione 453°F
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Numero MDL MFCD02179311
Pressione del vapore 132 mmHg (20°C), 256 mmHg (37.7°C), 5.2 psi (37.7°C)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado CHROMASOLV™ Plus
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.