Learn More
Hexane, For residue analysis, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexane |
| Densità | 0.659g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.077 |
| Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
| Punto di combustione | 453°F |
| Formula lineare | CH3(CH2)4CH3 |
| Pressione del vapore | 256 mmHg (37.7°C), 5.2 psi (37.7°C), 132 mmHg (20°C) |
| Numero UN | UN1208 |
| Beilstein | 1730733 |
| Vedi altri risultati |