Learn More
Hexane, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexane |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Densità | 0.659g/mL at 25°C |
| Quantità | 25 L |
| Limite di esplosione | 0.077 |
| Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
| Punto di combustione | 453°F |
| Formula lineare | CH3(CH2)4CH3 |
| Pressione del vapore | 5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C) |
| Numero UN | 1208 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.