Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Stainless Steel Can
missing translation for 'unitSize'
190L
1L
2.50L
20L
25L
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Hexane |
| Punto di fusione | -95°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.659g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 69°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.077 |
| Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
| Punto di combustione | 453°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu