Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
190L
1L
2.50L
20L
25L
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexane |
| Punto di fusione | -95°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.659g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 69°C |
| Quantità | 500 mL |
| Limite di esplosione | 0.077 |
| Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
| Punto di combustione | 453°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |