missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexane, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Codice prodotto. p-7120462
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Codice prodotto. 15693760

Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322936X1L

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99% (GC)

SOLVENTI ACS PER USO GENERALE

  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC

Specifica

Materiale o nome chimico Hexane
Punto di fusione -95°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Aspetto Liquid
Densità 0.659g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.077
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Punto di combustione 453°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.3745 to 1.3755
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Acido titolabile Free acid (as CH3COOH): ≤0.002%
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato