Learn More
Hexanes, ≈95% N-Hexane, Extra Dry, for Synthesis
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -95°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 69°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 160mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.31 mPaS at 20°C |
| Peso formulazione | 86.18g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Esani (~ 95% n-Esano)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.