Learn More
Hexanes, for analysis, mixture of isomers
Codice prodotto. 10405485 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10405485 1 L Bottiglia in vetro 1L
11340856 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11984401 10 L Plastic Drum 10L
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10405485
Marca: Thermo Scientific Acros 390740010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Acidità 0.0002 meq/g max.
Densità 0.6590g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Gravità specifica 0.659
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Acqua 0.01% max.
Sinonimo Hex
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione 86.18
Grado Analytical