Learn More
Hexanes (Certified ACS), Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-216058
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Steel Pail
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 12347083
Marca: Fisher Chemical H2921
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Meet or exceeds the latest ACS specifications. Actual lot of analysis on label.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 65.5°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -6.7°C (+20°F)
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Certified ACS
Intervallo percentuale saggio ≥98.5 %
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica Less-than water
Numero UN 1208
Indice di Merck 15, 4732
Informazioni di solubilità Negligible
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥98.5%
Grado Certified ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes (Certified ACS)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hexane