Learn More
Hexanes, Certified AR for Analysis, 95% N-Hexane Approx, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-8015135 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro color ambra
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
25L
5L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10764371
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical H/0355/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C6H14, CAS Number-92112-69-1, hexanes, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexane, heksan, hexyl hydride, hexanen, hexan, 5L, 69 deg.C, CHEBI:29021, Colorless, 86.18g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 deg.C, 9520, 86.178, Metal can, Liquid, 8058, CCCCCC, 2.97, 160mbar at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifications
Punto di fusione -95°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Viscosità 0.31 mPaS at 20°C
Peso formulazione 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes, approx. 95% n-hexane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.