Learn More
Hexanes, mixed isomers, ACS, 98.5+%
Codice prodotto. 11367648
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11367648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033321.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95°C
Nota nome Mixed isomers
Colore Colorless
Densità 0.67 g/mL
Punti di ebollizione 65°C to 70°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità <-23°C (-9°F)
Forma fisica Liquid, Mixture Of 5 Isomers
Indice di rifrazione 1.3795
Numero UN UN1208
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥98.5%
Grado ACS