Learn More
Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade, 99+%
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Descrizione
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexanes |
| Punto di fusione | -95°C |
| CAS | 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2 |
| Colore | Colorless |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 0.67 g/cm3 |
| Punti di ebollizione | 65°C to 70°C |
| Quantità | 4 L |
| Punto d'infiammabilità | <-23°C (-9°F) |
| Punto di combustione | 240°C (464°F) |
| Vedi altri risultati |