Learn More
Hexanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10115543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
Codice prodotto. 10115543
Marca: Thermo Scientific Acros 120702500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-62-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00004421
InChI Key FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC Name hexanoic acid
SMILES CCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanoic acid
Acidità 473 to 493mg KOH/g
Punto di fusione -3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C to 203.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CO2H
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.4180
Quantità 250 g
Beilstein 02, 321
Indice di Merck 15, 1761
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 3.23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.