Learn More
Hexanoic acid-ethyl ester 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caproic acid ethyl ester |
| CAS | 123-66-0 |
| Nomi componenti o analita | Caproic acid ethyl ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H16 O2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethyl hexanoate |
| Vedi altri risultati |