Learn More
Hexaphenyldisilane, 98%
Codice prodotto. p-7044160
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11341767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04928.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1450-23-3 | C36H30Si2 | 518.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1450-23-3
Formula molecolare C36H30Si2
Molecular Weight (g/mol) 518.81
Numero MDL MFCD00039558
InChI Key ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74059
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaphenyldisilane
Punto di fusione 368°C to 370°C
Quantità 1 g
Beilstein 2024230
Sinonimo hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl
IUPAC Name triphenyl(triphenylsilyl)silane
Peso formulazione 518.81
Percent Purity 98%