Learn More
Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure™ Cr∣+6 1000μg/mL
Codice prodotto. 11329887
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11329887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042234.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hexavalent Chromium, standard solution is used in ion chromatography for measurement and determination of soluble Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00717544
Specifica
Materiale o nome chimico Hexavalent Chromium standard solution
Nota nome Cr+6 1000μg/mL
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Yellow
Solubilità Miscible with water
Quantità 100 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium dichromate