Learn More
Hexetidine, mixture of stereoisomers, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11309475
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11309475
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18699.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-94-6
Formula molecolare C21H45N3
Molecular Weight (g/mol) 339.612
Numero MDL MFCD00010428
InChI Key DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexetidine, oraldene, hexoral, glypesin, hextril, elsix, collu hextril, sterilate, sterisil, triocil
PubChem CID 3607
IUPAC Name 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amine
SMILES CCCCC(CC)CN1CC(CN(C1)CC(CC)CCCC)(C)N
Specifications
Materiale o nome chimico Hexetidine
Nota nome mixture of stereoisomers
Densità 0.889
Punti di ebollizione 160°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Indice di rifrazione 1.4645
Quantità 5 g
Beilstein 161071
Indice di Merck 14,4703
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 339.61
Percent Purity 97%