Learn More
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride |
| CAS | 1307233-93-7 |
| Nomi componenti o analita | Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H21 N3 O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC Name | hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |