Learn More
WTW™ Hg-free Reaction Cuvette
Click to view available options
Concentrazione:
10 to 150 mg/L COD
100 to 1500 mg/L COD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 10 to 150 mg/L COD |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SK-325 Reinforcement A 325 / K or A 325 / S |
| Tipo | Hg-free Reaction Cuvette |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |