Learn More
Novus Biologicals™ HGFR/c-MET Antibody (telisotuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1110.00€
Specifica
| Antigene | HGFR/c-MET |
|---|---|
| Clone | telisotuzumab |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30044959
|
Novus Biologicals™
NBP3-28225-1mg |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30044950
|
Novus Biologicals™
NBP3-28225-100ug |
100 μg |
419.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30048057
|
Novus Biologicals™
NBP3-28225-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
HGFR/c-MET Monoclonal antibody specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| HGFR/c-MET | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met | |
| HGFR/ c-Met | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| telisotuzumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P08581 | |
| 4233 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |