Learn More
Brady™ LTE palmare HH83 - HF, NFC, codice a barre
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Handheld
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lettori rinforzati per la raccolta di dati in ambienti industriali difficili
- Design ergonomico per un uso prolungato, protezione IP65 e resistente alle cadute
- Aggiornabile alla versione RFID ACD se necessario
- Sensore di presenza oggetto (ToF) per attivare automaticamente la scansione
- Sostituzione veloce della batteria: sostituisci una batteria scarica con una completamente carica in pochi secondi
- I lettori HH83 sono progettati per raccogliere dati da codici a barre in maniera rapida, accurata e affidabile.
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 177 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 78 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.1 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 35 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Peso (sistema metrico) | 340 g |
| Peso (sistema imperiale) | 11.99 oz. |
| Da utilizzare con (applicazione) | RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification |
| Umidità | 10 to 95% (Non-condensing) |
| Vedi altri risultati |