Learn More
HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
240.00€ - 920.00€
Specifica
Antigene HIF-1alpha (Hypoxia-Inducible Factor-1alpha) Ab-4
Clone H1alpha67
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12659166
Vedere i documenti
Epredia
MS-1164-P0
100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12649166
Vedere i documenti
Epredia
MS-1164-P
1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) is a heterodimer consisting of an alpha and a β subunit, both belonging to the basic-helix-loop-helix Per-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-Sim (PAS) family of transcription factors. HIF-1 is a key component of a widely operative transcriptional response activated by hypoxia, cobaltous ions, and iron chelation. HIF-1 activates transcription of hypoxia-inducible genes, including those encoding: erythropoietin, vascular endothelial growth (VEGF), heme oxygenase-1, inducible nitric oxide synthase, and the glycolytic enzymes aldolase A, enolase 1, lactate dehydrogenase A, phosphofructokinase I, and phosphoglycerate kinase 1. The C-terminal of HIF-1 alpha binds to p300. p300/CBP-HIF complexes participate in the induction of hypoxia-responsive genes, including VEGF.
Host Species: Mouse
Clone: H1α67
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Sheep, Mouse, Rat and Ferret. Others not known.
Epitope: aa 432-528
Immunogen: Recombinant hHIF-1α (aa 432-528) protein
Molecular Weight: 120kDa
Positive Control: Mammalian cells cultured under reduced O2 tension
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunoprecipitation (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
HIF-1alpha (Hypoxia-Inducible Factor-1alpha) Ab-4
200μg/mL
Monoclonal
Concentrated
RUO
Ferret, Human, Mouse, Rat, Sheep
IgG2b κ
H1alpha67
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Transcription Regulation
Recombinant hHIF-1alpha (aa 432-528) protein