Learn More
HIGD1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | HIGD1B |
|---|---|
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16823955
|
Proteintech
25367-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16813955
|
Proteintech
25367-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| HIGD1B | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9P298 | |
| 51751 | |
| HIGD1B Fusion Protein Ag21871 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HIGD1B |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CLST11240, CLST11240 15, HIG1 domain family member 1B, HIGD1B, Protein CLST 11240 | |
| HIGD1B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |