Learn More
Purificante/essicante ad alto assorbimento
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 6
Imballaggio:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
This indicating desiccant (alumina silicate) quickly absorbs 107% of its own weight in water and dries to a dew point of -100°F. It reduces moisture in air or gas to 17% in a room with a temperature of 70°F and relative humidity of 40%. Desiccant can be repeatedly reactivated in a furnace, dehumidifier or microwave oven. Pore sizes range from 2.6 to 5.0 Å.
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 6 |
| Dimensioni maglia | Da 2.6 a 5.0 Å |
| Moisture | 17% |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Assorbimento dell'acqua | 107% |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrous calcium sodium aluminosillicate