Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per identificazione generica ad alta adesione
Con le etichette in poliestere ultraaggressivo ToughBond™ (B-483) è possibile etichettare superfici ruvide, lucide e irregolari. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette palmare Brady.
31.37€ - 82.37€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Rubber |
---|---|
Colore | Black on White |
Finitura | Gloss |
Formato | Die-cut |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17930730
|
Brady™
170773 |
0.5 x 1 in. |
78.15€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17910730
|
Brady™
170771 |
2 x 0.5 in. |
31.37€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17940730
|
Brady™
170772 |
2 x 1 in. |
82.37€
pezzi 140 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Versatili: perfette per l'identificazione generica e la marcatura di superfici in plastica lisce e verniciate a polvere
- Durevoli: resistenti ad abrasioni, temperature estreme e solventi come carburante, olio e acqua
- Adesive: realizzate con un adesivo permanente a base di gomma che si fissa saldamente a metalli piatti e strutturati e a plastiche lisce
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA Accepted, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Polyester | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
0.004 in. |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
-40°F to +248°F |