Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin
Codice prodotto. 12856456 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
20mL
4mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12856456 4 mL 4mL
12866456 20 mL 20mL
12876456 50 mL 50mL
12896456 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12856456 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21208002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.  
Specifica
Quantità 4 mL
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame Biotin: > 900 nmol/ mL resin
Product Type High Capacity Resin Suspension
Esclusivamente per scopi di ricerca.