Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin
Codice prodotto. p-8010672 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
20mL
4mL
50mL
Codice prodotto. 12856456
Marca: IBA Lifesciences 21208002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.  
Specifica
Quantità 4 mL
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame Biotin: > 900 nmol/ mL resin
Product Type High Capacity Resin Suspension
Esclusivamente per scopi di ricerca.