Learn More
Kautex™ Contenitore a più usi in polietilene ad alta intensità
In HDPE per garantire resistenza e durata. I contenitori a più usi in polietilene ad alta densità Kautex™ sono adatti per la conservazione, il trasporto o lo smaltimento di materiali granulari o in polvere.
20.65€ - 417.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Chiusura a vite |
---|---|
Product Type | Contenitore multiuso |
Colore | Incolore |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 108.5 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, smaltimento, raccolta, conservazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15901401
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml |
417.00€
pezzi 14 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15911401
|
Kautex™
2000070547 |
10000 ml |
252.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10635321
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Imboccatura ampia per un facile riempimento, svuotamento e pulizia
- Profilo poligonale, colore naturale, chiusura a vite
- Da usare per:
- Confezionamento
- Erogazione
- Invio di campioni
- Spedizioni
- Smaltimento
- Raccolta
- Conservazione
Specifica
Chiusura a vite | |
Incolore | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, smaltimento, raccolta, conservazione | |
Polietilene ad alta densità | |
Sì |
Contenitore multiuso | |
108.5 mm | |
Poligonale | |
1 ciascuno | |
No |