Learn More
Lenz Laborglasintrumente High-Efficient Condensers with Four Coils
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
1621.80€ - 1685.40€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Lunghezza camicia (sistema metrico) | 300 mm |
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10284481
|
Lenz Laborglasintrumente
05255000 |
Cone and socket NS 45/50 |
1621.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11596814
|
Lenz Laborglasintrumente
05255050 |
Ball and socket KF 50 |
1685.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High-efficient condensers with four cooling coils
- Cooling area: 2,350 cm²
- Jacket length: 300 mm
- Made of DURAN™ tubing
- Packaging unit: 1 piece
Specifica
Duran Glass | |
300 mm |