Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ High Form Beaker
Codice prodotto. 10345691
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Codice prodotto. 10345691
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07004028
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Beaker in high shape
  • Acc. to DIN 12331 / ISO 3819
  • With graduation
  • With spout
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 10
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331