Learn More
Greiner Bio-One Puntali per pipette in polipropilene di grado elevato
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 200 μl
Da 10 a 200 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 1000 a 5000 μl
Da 200 a 1000 μl
Colore:
Blu
Giallo
Incolore
Quantità:
250/Pk.
4800/Pk.
500/Pk.
96/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 4800
pezzi 500
Descrizione
- High breaking strength, dimensionally stable, heat-resistant up to approx. +140°C; cold-resistant down to -190°C
- Autoclavable
- Free of heavy metals
- Conforms to the ISO 9001 standard
- Tested for conformance with the international standard DIN ISO 8655
- Liquid end is bevelled so less liquid remains on pipet tip, contact surface of pipetted liquids is reduced and pipetting accuracy increases
- Ideally suited for Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 200 μl |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Giallo |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Formato | In rack |
| Quantità | 4800/Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P100, Gilson Pipetman P20, Gilson Pipetman P200 |
| Graduato | No |
| Materiale | Polipropilene |