Learn More
Greiner Bio-One Puntali per pipette in polipropilene di grado elevato
Codice prodotto. 11789542
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 200 μl
Da 10 a 200 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 1000 a 5000 μl
Da 200 a 1000 μl
Colore:
Blu
Giallo
Incolore
Quantità:
250/Pk.
4800/Pk.
500/Pk.
96/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 4800
pezzi 500
Codice prodotto. 11789542
Marca: Greiner Bio-One 745290
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene di alta qualità per garantire prestazioni ottimali e chiusura perfetta. I puntali per pipette Greainer BioOne™ in polipropilene di alta qualità sono ideali per i modelli Gilson™ Pipetman.
  • High breaking strength, dimensionally stable, heat-resistant up to approx. +140°C; cold-resistant down to -190°C
  • Autoclavable
  • Free of heavy metals
  • Conforms to the ISO 9001 standard
  • Tested for conformance with the international standard DIN ISO 8655
  • Liquid end is bevelled so less liquid remains on pipet tip, contact surface of pipetted liquids is reduced and pipetting accuracy increases
  • Ideally suited for Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1000 a 5000 μl
Colore Incolore
Autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001, DIN ISO 8655
Formato BUlk
Quantità 250/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Socorex Pipette, Gilson Pipetman P5000
Materiale Polipropilene