Learn More
Heidolph™ Coperchio alto XL
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
L’altezza di 428 mm rende questa cappa ideale per contenitori per colture alti, come per esempio matracci di Erlenmeyer fino a 2000 ml.
Specifica
Specifica
| Tensione | 115/230 V |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 65°C |
| Altezza (sistema metrico) | 428 mm |